Learn More
Berthold Technologies Crique de laboratoire avec table 200 x 200 mm
Code produit 31777305 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes d’imagerie
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31777305 Systèmes d’imagerie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777305 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 64469
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Utilisé dans le système d’imagerie NightSHADE pour rapprocher les échantillons de la caméra.
  • La position de la caméra dans le système d’imagerie in vivo Berthold NightSHADE est fixe
  • Le jack de laboratoire rapproche l’échantillon de la caméra
  • Permet l’imagerie de petits échantillons
  • Permet l’imagerie de zones spécifiques d’échantillons plus grands
Spécification
Type Support
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’imagerie
Profondeur (métrique) 200 mm
Longueur (métrique) 200 mm