Learn More
Carbolite™ Four de laboratoire
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 l |
| Type | Four de laboratoire |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Largeur (métrique) | 830 mm |
| Profondeur (métrique) | 270 mm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 305 mm |