Learn More
Thermo Scientific™ Lab Refrigerator/Freezer ES Series, 159/109 L
Code produit 15761987 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
159 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacity (Metric) Refrigerator Conditionnement
15761987 159 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15761987 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 263CAEVTSC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Use space in small work areas with the Thermo Scientific ES Series Combination Lab Refrigerator/Freezer, designed for routine sample protection.
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High and low temperature alarms
  • Standard door locks
  • Low energy consumption
  • Access ports
  • CE marked
  • Recommended for General-purpose lab storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Combination General Purpose Refrigerator/Freezer
Capacity (Metric) Freezer 109 L
Capacity (Metric) Refrigerator 159 l
Plage de températures (congélateur) -12°C à -20°C
Plage de températures (réfrigérateur) 1°C à 11°C
No. of Doors 2
Étagères 3 (réfrigérateur), 1 (congélateur)
Dégivrage Manuel
Options de surveillance Alarme
Réfrigérant R600A
Capacité du portoir 13
Certifications/Conformité CE
Dimensions (L x l x H) extérieures 60 x 54.5 x 168 cm (24 x 21.4 x 66 po)
Alimentation électrique 230 V 50 Hz