Learn More
SymLine Couvercle d'évier de laboratoire
Code produit 17997250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
400 x 300 x 5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17997250 400 x 300 x 5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17997250 Fournisseur SymLine Code fournisseur 118026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    131.95€ / 1 pièces
    Économisez 2.05€
    1% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Couvercle d'évier de laboratoire à intégrer dans les hottes aspirantes ou sur les plans de travail pour faciliter l'évacuation des déchets de solvants liquides en grande quantité.
  • Fabriqué en PE-HD-EL dissipatif
  • Base avec pente intégrée pour une vidange complète
  • Égouttoir avec passoire amovible
Spécification
Couleur Black
Matériau PE-HD
Type Tapa del fregadero
Dimensions (L x l x H) 400 x 300 x 5 mm