Learn More
SymLine Évier de laboratoire avec bonde
Description
- Fabriqué en PE-HD-EL dissipatif
- Base avec pente intégrée pour une vidange complète
- Égouttoir avec passoire amovible
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | PE-HD |
| Type | Échantillon de laboratoire |
| Comprend | Filetage GL 25 |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 300 x 190 mm |