Learn More
SymLine Évier de laboratoire avec bonde
Product Code. 17987250
Change view
Click to view available options
Comprend:
Filetage G D.E. 1,5 po
Filetage GL 25
Tube 32 mm (D.E.), coudé
Tube 32 mm (D.E.), vertical
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Comprend Unit Size
17987250 Filetage G D.E. 1,5 po 1 pièce
17937270 Filetage GL 25 1 pièce
17977250 Tube 32 mm (D.E.), vertical 1 pièce
17947270 Tube 32 mm (D.E.), coudé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17987250 Supplier SymLine Supplier No. 118020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00€
    588.70€ / 1 pièces
    Économisez 53.30€
    8% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Évier de laboratoire avec bonde pour intégration dans les hottes aspirantes ou sur les plans de travail afin de faciliter l'évacuation des déchets de solvants liquides en grande quantité.
  • Fabriqué en PE-HD-EL dissipatif
  • Base avec pente intégrée pour une vidange complète
  • Égouttoir avec passoire amovible
Spezifikation
Couleur Noir
Matériau PE-HD
Type Échantillon de laboratoire
Comprend Filetage G D.E. 1,5 po
Dimensions (L x l x H) 400 x 300 x 190 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.