Learn More
Berkshire Lab-Tips™ Écouvillon à tête pointue
Code produit 17887290 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
2,75 in
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
17887290 2,75 in 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17887290 Fournisseur Berkshire Code fournisseur LT070P20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    633.60€
    545.42€ / 2000 pièces
    Économisez 88.18€
    13% de réduction
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'écouvillon LTO70P à tête pointue est un excellent écouvillon pour les applications de nettoyage de précision.
  • Mousse de polyuréthane lavée en salle blanche sur embout rigide
  • mousse à cellules ouvertes 100 ppi
  • Poignée en polypropylène avec tête thermosoudée
  • Lavé et emballé en salle blanche de classe 10 (ISO classe 4).
  • Faibles particules, fibres, ions et substances extractibles
  • Bonne résistance chimique
  • Doux et non abrasif, sans adhésifs contaminants
  • Sans silicone, amides ni DOP
  • Surface striée pour une meilleure facilité de nettoyage
Spécification
Longueur (impériale) 2,75 in
Type de produit Écouvillon de salle blanche
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Plastic (Plastique)
Type de pointe Pointu
Matériau de la pointe Mousse