Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Autostainer 480S-2D pour 48 lames avec lecteur de code-barres 2D et module PT 220V.
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
Avantages :
- Capacité de 1 à 48 lames, chacune programmable individuellement
- Protocoles et choix de réactifs spécifiés par l’utilisateur
- Plusieurs cycles de coloration par jour
- Fonctionnement véritablement mains-libres et autonome avec des fonctions de minuterie avancées pour une utilisation de nuit
- Programmation facile basée sur Windows™ 7
- Options modulaires pouvant contrôler jusqu’à quatre unités depuis un seul ordinateur
- Complété par le Module PT Epredia™ conçu pour le déparaffinage et la récupération d’épitopes entièrement automatisés et simultanés (le Module PT est vendu séparément ou dans le cadre d’un pack système).
- Logique logicielle à débit rapide qui permet une programmation flexible, une plus grande facilité d’utilisation pour l’opérateur et la maîtrise des coûts liés à l’IHC
Caractéristiques du système :
- Intégration de codes-barres 2D Data Matrix pour les lames et réactifs
- Peut être configuré pour des applications de recherche ou de diagnostic sans frais supplémentaires
- Balayage rapide utilisant une technologie de détection des étiquettes de haute précision
- Lecteur de code-barres numérique intégré
- Logiciel 2D Data Matrix et interface d’imprimante entièrement configurés
- Contrôle par code-barres de toutes les opérations de protocoles, réactifs et lames
- Étiquettes Data Matrix préimprimables avec des programmes automatisés définis par l’utilisateur
- Adaptable aux réactifs avec des étiquettes 2D ou aux réactifs / étiquettes définis par l’utilisateur
- En option, inactivation individuelle des lames et / ou des codes-barres de réactifs
Inclus :
- Automate de coloration 48 lames avec lecteur de code-barres 2D
- Ordinateur
- Écran
- Imprimante(s) d’étiquettes
- Imprimante de documents
- Trois porte-lames en plastique ABS renforcés par du métal
- Portoir de réactifs Flacons et bouchons de réactifs
- Kit de réactifs pour le nettoyage de la sonde de l’automate de coloration
- Flacon de rinçage de tampon
- Tampon de lavage, eau déionisée et bacs à déchets
- Alimentation universelle
Spécification
Spécification
| Description | Autostainer 480S + module PT 240V |
| Capacité de lame | 1 à 48 lames/cycle |
| Rémanence | <10-6 |
| Capacité de réactif | Jusqu’à 40 réactifs/cycle, 12 ml/réactif |
| Plage de températures (métrique) | conditions ambiantes |
| Poids (métrique) | ∼54 kg |
| Hauteur (métrique) | 58 cm |
| Longueur (métrique) | 67 cm |
| Largeur (métrique) | 76 cm |
| Tension | 240 V |