Learn More
Epredia™ Automate de coloration Lab Vision™ 360-2D
Effectuez la coloration d’au moins 108 lames par jour grâce à cet automate de coloration rapide et compact qui offre des options flexibles pour répondre aux besoins de flux de travaux de tout laboratoire.
Marque: Epredia™ A80500003
Alert:
Products on this page may include voltages not considered standard in North America. Please review carefully.
Description
Avantages :- Capacité de 1 à 36 lames, chacune programmable individuellement
- Protocoles et choix de réactifs spécifiés par l’utilisateur
- Plusieurs cycles de coloration par jour
- Fonctionnement véritablement mains-libres et autonome avec des fonctions de minuterie avancées pour une utilisation de nuit
- Programmation facile basée sur WindowsTM 7
- Options modulaires pouvant contrôler jusqu’à quatre unités depuis un seul ordinateur
- Complété par le PT Module Epredia™ conçu pour le déparaffinage et le démasquage d’antigènes entièrement automatisés et simultanés (le module PT est vendu séparément ou en un pack système)
- Logique logicielle à débit rapide qui permet une programmation flexible, une plus grande facilité d’utilisation pour l’opérateur et la maîtrise des coûts liés à l’IHC
Caractéristiques du système :
- Intégration de codes-barres 2D Data Matrix pour lames et réactifs
- Peut être configuré pour des applications de recherche ou de diagnostic sans frais supplémentaires
- Balayage rapide en utilisant une technologie de détection d’étiquettes de haute précision
- Lecteur de code-barres numérique intégré
- Logiciel 2D Data Matrix et interface d’imprimante entièrement configurés
- Contrôle par code-barres de toutes les opérations de protocoles, réactifs et lames
- Étiquettes Data Matrix préimprimables avec des programmes automatisés définis par l’utilisateur
- Adaptable aux réactifs avec des étiquettes 2D ou aux réactifs / étiquettes définis par l’utilisateur
- En option, inactivation individuelle des lames et / ou des codes-barres de réactifs
Contenu:
- Automate de coloration à 36 lames avec lecteur de code-barres 2D Matrix
- Ordinateur
- Écran
- Imprimante(s) d’étiquettes
- Imprimante de documents
- Trois porte-lames en plastique ABS en métal renforcé
- Support de réactifs Flacons et bouchons de réactifs
- Kit de réactifs pour le nettoyage de la sonde de l’automate de coloration
- Flacon de rinçage de tampon
- Tampon de lavage, eau déminéralisée et bacs à déchets
- Alimentation universelle
Les produits de cette page peuvent comprendre des tensions électriques qui ne sont pas considérées comme standard en Amérique du Nord. Veuillez vérifier votre sélection attentivement.