Learn More
Epredia™ Tampon citrate Lab Vision™ pour récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X)
Code produit 12648286 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 ml
Conditionnement:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12648286 500 ml 500mL
12638286 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12648286 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur AP9003500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    247.35€ / 500mL
    Économisez 50.65€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Améliorez la réactivité de nombreux anticorps dans les tissus fixés au formol grâce au tampon de citrate Epredia™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X).
  • Tampon citrate, pH 6.0
  • Solution mère 10X
  • Diluer à raison de 1/10 avec de l’eau distillée avant l’utilisation
Conditions de stockage :
  • Conserver à température ambiante.
  • Stable jusqu’à 18 mois.
  • Ne contient pas de conservateurs.
  • Pour les périodes dépassant trois mois, conserver entre 2 et 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Dilution 10X
Type de produit Citrate
Quantité 500 ml
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
pH 6
Utilisation réservée la recherche