Learn More
Epredia™ Tampon EDTA Lab Vision™ pour récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X)
Code produit 12668286 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12668286 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12668286 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur AP9004500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Améliorez la réactivité de nombreux anticorps dans les tissus fixés au formol grâce au tampon EDTA Epredia™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X).
  • Tampon EDTA 10 mM, pH 8.0
  • Diluer à raison de 1/10 avec de l’eau distillée avant l’utilisation
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stable jusqu’à 18 mois. Ne contient pas de conservateurs. Pour les périodes dépassant 3 mois, conserver entre 2 et 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Dilution 10X
Type de produit EDTA
Quantité 500 ml
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
pH 8