Learn More
Epredia™ Milieu de montage aqueux Lab Vision™ PermaFluor™
Code produit 12695925 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 mL
30 mL
Conditionnement:
30mL
6mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12695925 30 mL 30mL
12685925 6 mL 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12695925 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur TA030FM
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorez l’intensité du FITC en microscopie par fluorescence grâce au milieu de montage aqueux Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™.
  • Réduit l’atténuation
  • Immobilise la lamelle sur la coupe de tissu
Conditions de stockage : Conserver à 2°-8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2° et 8°C
Volume (métrique) 30 mL