Learn More
Epredia™ Protéase XXV pour le démasquage d’épitopes induit par enzyme Lab Vision™
Code produit 12618296 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12618296 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12618296 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur AP9006005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Améliorez l’immunoréactivité de certains antigènes dans les tissus fixés au formaldéhyde grâce au protéase XXV Epredia™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induits par enzyme.
Conditions de stockage : Stocker à 2°-8°C. Stable jusqu’à 18 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker de 2°à 8°C
Concentration 1 mg/mL
Type de produit Protéase XXV
Quantité 5 ml
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
pH 7.4
Pour diagnostics in vitro