Learn More
Epredia™ Solutions de déparaffinage et de démasquage d’épitopes induits par la chaleur Lab Vision™ PT Module™ (100X), tampon EDTA, pH 8
Code produit 12663967 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
pH:
6
8
9
Conditionnement:
125mL
250mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité pH Conditionnement
12663967 125 ml 9 125mL
12633967 125 ml 6 -
12643967 125 ml 8 125mL
12633987 250 ml 6 250mL
12643987 250 ml 8 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12663967 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur TA125PM4X
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réalisez le démasquage d’épitopes induits par la chaleur des coupes de tissu fixées au formol, incluses en paraffine grâce aux solutions de déparaffinage et de démasquage d’épitopes induits par la chaleur Epredia™ Lab Vision™ PT Module™.
  • Solution de réserve 100X
  • Diluer à raison de 1/100 avec de l’eau distillée avant l’utilisation
  • Conçues pour une utilisation avec le Pretreatment Module™
  • Disponibles dans du citrate, de l’EDTA ou du Tris-HCl à divers niveaux de pH
Conditions de stockage : stockage à température ambiante. Stable jusqu’à 18 mois. Ne contient aucun conservateur ; pour les périodes dépassant trois mois, conserver entre 2° et 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Dilution 100X
Type de produit HIER
Quantité 125 ml
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
pH 9