Learn More
Epredia™ PT Module Lab Vision™
Code produit 15210364 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Capacité de lame:
48
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de lame
15210364 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15210364 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A80400012
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le module de pré-traitement automatisé normalise les étapes manuelles associées au pré-traitement des lames. Effectuez de manière simultanée le déparaffinage et la récupération d’antigènes sur les lames avant la coloration immunohistochimique.
Effectuez de manière simultanée le déparaffinage et le démasquage d’antigènes sur des lames avant la coloration immunohistochimique grâce au PT Module Thermo Scientific™, la référence en matière de simplification, de standardisation et d’homogénéité des procédures de récupération d’antigènes indiquées dans l’IHC.
Le module permet un démasquage d’antigènes homogène pour une immunohistochimie de haute qualité. À l’aide d’une chaleur douce, le dispositif de récupération offre rapidement des résultats exceptionnels tout en conservant l’intégrité des tissus délicats. En outre, la plupart des utilisateurs peuvent rationaliser les pratiques d’analyse en consolidant différentes méthodes de récupération d’antigènes en seulement une ou deux procédures pouvant être exécutées simultanément sur le dispositif de récupération d’antigènes du PT Module. La régulation précise de la température sans les effets néfastes de variations de température, de micro-ondes ou de pression offre un niveau d’homogénéité inégalé par tout autre instrument disponible.
  • Fonctionnement à l’aide d’une touche unique et facile à utiliser via un écran tactile intégré
  • Paramètres de temps et de température préprogrammés et définis par l’opérateur
  • Bains à réaction double, chacun avec une capacité de 24 lames, pour une exécution simultanée de deux procédures indépendantes
  • Solutions de récupération d’épitopes exclusives pour un déparaffinage amélioré en toute sécurité, non toxique, sans solvant et écologique
  • Offre un chauffage rapide et doux, éliminant les variations liées au four à micro-ondes et à l’autocuiseur
  • Maintient une excellente morphologie des tissus / cellules
  • Transfert efficace et rapide des porte-lames complètement compatibles directement dans tout automate de coloration après traitement, ce qui évite la manipulation des lames
  • Entièrement programmable pour un fonctionnement de nuit ou pour un préchauffage tôt le matin avec démarrage différé
  • Peut être connecté à un ordinateur distant pour surveiller et enregistrer les rapports de récupération d’antigènes afin de garantir la conformité aux réglementations.
  • Le PT Module est entièrement automatisé et il comprend le logiciel PT Monitor pour l’impression et la maintenance des rapports de procédures conformes à la réglementation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de lame 48
Capacité de réactif 1,5 L
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Ampérage 10 A max. 120 VCA
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/120 VCA 