Learn More
Epredia™ Générateur de microarray pour tissus (TMA) Lab Vision™, arrangement 6 x 4
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
Tout comme la puce à ADN, qui analyse le génome pour détecter des altérations ou une expression génique anormale, le microarray pour tissus (TMA) permet le traitement en parallèle d’échantillons biologiques. La technologie TMA peut être utilisée pour identifier les marqueurs diagnostiques, les paramètres pour la prévision de l’agressivité d’un cancer et d’autres caractères biologiques des cellules tumorales.
Caractéristiques :
- Moule utilisé pour créer un bloc de paraffine récipiendaire avec des trous de 24 x 2,0 mm en un arrangement 6 x 4
- Poinçon extracteur de tissus qui extrait des carottes dans des blocs de tissus inclus en paraffine existants et qui injecte les carottes de tissus dans les trous du bloc récipiendaire
- Blocs pouvant être coupés en centaines de coupes consécutives de 3 à 4μ μm chacune, ce qui rend possible l’analyse rapide de centaines de paramètres dans le même ensemble d’échantillons
Inclut :
- Moule à deux pièces
- Poinçon extracteur
- Vis de moule
Recommandé dans les domaines suivants :
- Screening à haut débit
- Screening rapide de nouvelles expressions de gènes ou de protéines
Spécification
Spécification
| Description | Générateur de microarray TMA 6 × 4 |
| Type | Générateur de microarray tissulaires |
| Array | 6 x 4 |