Learn More
Epredia™ Tampon Tris-HCl Lab Vision™ pour restauration de l’épitope par la chaleur (10X)
Code produit 12698286 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
125 ml
500 ml
Conditionnement:
125mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12698286 500 ml 500mL
12678286 50 ml 50mL
12688286 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12698286 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur AP9005500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Améliorez la réactivité de certains anticorps dans les tissus fixés au formol grâce au tampon Tris-HCl Epredia™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X).
  • Solution mère 100X
  • Tampon Tris-HCl 100 mM, pH 10,0
  • Diluer à raison de 1/10 avec de l’eau distillée avant l’utilisation
Conditions de stockage : Conserver entre 2 et 8°C. Stable pendant jusqu’à 18 mois. Ne contient pas de conservateurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2° à 8°C.
Dilution 10X
Type de produit HIER
Quantité 500 ml
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
pH 10
compliance-icons
Identifiant produit
  • 500 ML TRIS-HCL BUFFER FOR HEAT-INDUCED EPITOPE Retrieval(10X) CE IVD 500mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Hydrogen chloride