Learn More
Epredia™ Tampon de trypsine Lab Vision™ (prétraitement enzymatique) + 30 ml concentré de trypsine
Code produit 12623977 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12623977 1 de chaque 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12623977 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur TA125TR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La trypsine (prétraitement enzymatique) Epredia™ Lab Vision est idéale pour les procédures immunohistochimiques.
La trypsine est une enzyme digestive communément utilisée dans les procédures immunohistochimiques utilisant des tissus fixés au formol, inclus en paraffine. Ses propriétés digestives sont dans de nombreux cas requises en prétraitement avant l’application de l’anticorps primaire, pour produire un signal avec certaines interactions protéine-anticorps. Il a été observé qu’elle était plus utile que les prétraitements pour anticorps avec ébullition comme l’AE3 et l’AE1 / AE3.
  • Fourni sous la forme d’un système bicomposant
Inclut :
TA-015-TR : 15 ml (tampon) (TA-015-TRB), 5 ml (concentré de trypsine) (TA-005-TRC)
TA-125-TR : 125 ml (tampon) (TA-125-TRB), 30 ml (concentré de trypsine) (TA-030-TRC)
Recommandé dans les cas suivants :
Immunohistochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker de 2°à 8°C
Type de produit Trypsine
Quantité 1 de chaque
Formule Tampon 125 ml + concentré de trypsine 30 ml
À utiliser avec (application) Immunohistochimie