Learn More
Miele Professional™ Laveuse de laboratoire PLW 8604 avec raccordement à l'eau déminéralisée
Code produit 30533267 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
3N, 400 Vac, 50 Hz
Conditionnement:
1 feuille
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
30533267 3N, 400 Vac, 50 Hz 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30533267 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12795950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7825.00€
    6622.00€ / 1 feuilles
    Économisez 1203.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Excellente facilité d'utilisation grâce à l'écran tactile et au raccordement à l'eau déminéralisée.
  • Performance/cycle, par exemple 64 verres de laboratoire à col étroit avec embouts injecteurs
  • Excellente facilité d'utilisation grâce à l'écran tactile et au raccordement à l'eau déminéralisée.
  • Flexibles et simples - supports de charge modulaires et EasyLoad système
  • Excellente facilité d'utilisation grâce à l'écran tactile - M Touch Basic
  • Distribution facile des produits chimiques de process : distributeur de poudre intégré à la porte
  • Connectivité standard via Wi-Fi
  • Avec raccordement à l'eau déminéralisée - rinçage final à l'eau déminéralisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Affichage Écran tactile
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Lavement/sécheur de laboratoire
Débit 500 L/min
Pression max. 1 000 kPa
Pression min. d’eau purifiée 200 kPa
À utiliser avec (application) Nettoyage des verres de laboratoire
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C à 65 °C
Température max. (impériale) de l’eau d’entrée 65 °C
Température max. (métrique) de l’eau d’entrée 65 °C
Température min. (métrique) de l’eau d’entrée 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C à 65 °C
Profondeur (impériale) 23 9/16 in
Profondeur (métrique) 59.80 cm
Hauteur (impériale) 32 7/8 in
Hauteur (métrique) 83.50 cm
Largeur (impériale) 23 9/16 in
Largeur (métrique) 59.80 cm
Alimentation électrique 3N, 400 Vac, 50 Hz
Tension 400 V
Fréquence 50 Hz