Learn More
Miele Professional™ Laveuse de laboratoire PLW 8636 [LAB] avec distribution de liquide, DryPlus, séchage à air chaud et joint de porte résistant à l'huile
Code produit 30533224 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
400 V, 3N, 50 Hz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique
30533224 400 V, 3N, 50 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30533224 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12637620
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec distribution de liquide et séchage efficace à air chaud - DryPlus
  • Performance/cycle, par exemple 128 ST flacons de laboratoire ou 98 ST pipettes
  • Une programmation complète et entièrement flexible pour répondre à vos besoins
  • Pompe puissante, à vitesse variable et très robuste
  • Unité de séchage DryPlus pour la verrerie de laboratoire exigeante
  • Flexibles et simples - supports de charge modulaires& EasyLoad système
  • Amélioration fonctionnelle rendue possible grâce aux kits de modernisation
  • Sécurité par surveillance - pression de lavage et surveillance des bras de pulvérisation
  • Séchage à air chaud efficace - Connectivité DryPlus de série via Wi-Fi ou Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Affichage Écran tactile couleur
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Laveuse/sécheuse de laboratoire
Débit 600 L/min.
Pression max. 1000 kPa
Pression min. d’eau purifiée 200 kPa
À utiliser avec (application) Nettoyage de la verrerie de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Laveuses-désinfecteuses
Comprend DryPlus
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C à 65 °C
Température max. (impériale) de l’eau d’entrée 65 °C
Température max. (métrique) de l’eau d’entrée 65 °C
Température min. (métrique) de l’eau d’entrée 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C à 65 °C
Profondeur (impériale) 27 9/16 in
Profondeur (métrique) 70.00 cm
Hauteur (métrique) 143.00 cm
Largeur (impériale) 35 7/16 in
Largeur (métrique) 90.00 cm
Alimentation électrique 400 V, 3N, 50 Hz
Tension 400 V
Fréquence 50 Hz