Learn More
Miele Professional™ Laveur de laboratoire PLW 8683 CD [U DC5 LAN] avec distribution de liquide et séchage à air chaud DryPlus
Tous les produits Miele ProduitsDescription
- Performance/cycle, par exemple 128 ST flacons de laboratoire ou 98 ST pipettes
- Une programmation complète et entièrement flexible pour répondre à vos besoins
- Pompe puissante, à vitesse variable et très robuste
- Unité de séchage DryPlus pour la verrerie de laboratoire exigeante
- Flexibles et simples - supports de charge modulaires& EasyLoad système
- Amélioration fonctionnelle rendue possible grâce aux kits de modernisation
- Sécurité par surveillance - pression de lavage et surveillance des bras de pulvérisation
- Séchage à air chaud efficace - Connectivité DryPlus de série via Wi-Fi ou Ethernet
Spécification
Spécification
| Affichage | Full-color Touch Screen |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Lavement/sécheur de laboratoire |
| Débit | 500 L/min |
| Pression max. | 1 000 kPa |
| Pression min. d’eau purifiée | 200 kPa |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des verres de laboratoire |
| À utiliser avec (équipement) | Lavez-Désinfecteurs |
| Comprend | Séche Plus |
| Inlet Water Temperature (English) Min. | 5 °C |
| Afficher plus |