Learn More
Miele Professional™ Laveuse de laboratoire PLW 8693 [DC10] avec distribution de liquide, séchage à air chaud et DryPlus
Code produit 30533277 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
AC
Conditionnement:
1 feuille
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
30533277 AC 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30533277 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12800330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14725.00€
    12229.00€ / 1 feuilles
    Économisez 2496.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec distribution de liquide et séchage efficace à air chaud - DryPlus
  • Performance/cycle, par exemple 128 ST flacons de laboratoire ou 98 ST pipettes
  • Une programmation complète et entièrement flexible pour répondre à vos besoins
  • Pompe puissante, à vitesse variable et très robuste
  • Unité de séchage DryPlus pour la verrerie de laboratoire exigeante
  • Flexibles et simples - supports de charge modulaires& EasyLoad système
  • Amélioration fonctionnelle rendue possible grâce aux kits de modernisation
  • Sécurité par surveillance - pression de lavage et surveillance des bras de pulvérisation
  • Séchage à air chaud efficace - Connectivité DryPlus de série via Wi-Fi ou Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Affichage Écran tactile couleur
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Lavement/sécheur de laboratoire
Débit 500 L/min
Pression max. 1 000 kPa
Pression min. d’eau purifiée 200 kPa
À utiliser avec (application) Nettoyage des verres de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Lavez-Désinfecteurs
Comprend Séche Plus
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C à 65 °C
Température max. (impériale) de l’eau d’entrée 65 °C
Température max. (métrique) de l’eau d’entrée 65 °C
Température min. (métrique) de l’eau d’entrée 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C à 65 °C
Profondeur (impériale) 23 9/16 in
Profondeur (métrique) 59.80 cm
Hauteur (impériale) 32 7/8 in
Hauteur (métrique) 83.50 cm
Largeur (impériale) 23 9/16 in
Largeur (métrique) 59.80 cm
Alimentation électrique AC
Tension 400 V
Fréquence 50 Hz