Learn More
Miele Professional™ Laveur de laboratoire PLW 8683 CD [U ADP DC5 CM] avec pompe pour eau AD, distribution de liquides, DryPlus et surveillance de la conductivité
Code produit 30533259 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
400 Vac, 50 Hz
Conditionnement:
1 feuille
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
30533259 400 Vac, 50 Hz 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30533259 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12799640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18845.00€
    15963.00€ / 1 feuilles
    Économisez 2882.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisation efficace des ressources - pompe de chauffage à vitesse variable avec surveillance de la conductivité
  • Utilisation efficace des ressources - pompe de chauffage à vitesse variable avec surveillance de la conductivité
  • Performance/cycle, par exemple 128 flacons de laboratoire
  • Flexibles et simples - supports de charge modulaires& EasyLoad système
  • Confort d'utilisation maximal grâce à l'écran tactile couleur M Touch Flex
  • Sécurité par surveillance - pression de lavage et surveillance des bras de pulvérisation
  • Séchage efficace à l'air chaud - DryPlus
  • Connectivité standard via Wi-Fi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Affichage Écran tactile couleur
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Lavement/sécheur de laboratoire
Débit 500 L/min.
Pression max. 1 000 kPa
Pression min. d’eau purifiée 200 kPa
À utiliser avec (application) Nettoyage des verres de laboratoire
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C à 65 °C
Température max. (impériale) de l’eau d’entrée 65 °C
Température max. (métrique) de l’eau d’entrée 65 °C
Température min. (métrique) de l’eau d’entrée 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C à 65 °C
Profondeur (impériale) 23 7/16 in
Profondeur (métrique) 59.50 cm
Hauteur (impériale) 32 5/16 in
Hauteur (métrique) 82.00 cm
Largeur (impériale) 35 3/8 in
Largeur (métrique) 89.80 cm
Alimentation électrique 400 Vac, 50 Hz
Tension 400 V
Fréquence 50 Hz