Learn More
MP Biomedicals Spray antimicrobien pour salle de culture cellulaire LabCare
Code produit 30281205 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
100 ml
450 ml
1,8 l
Conditionnement:
1.80L
100mL
450mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30281205 100 ml 100mL
30281209 450 ml 450mL
30281212 1,8 l 1.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30281205 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 093051049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.35€
    65.10€ / 100mL
    Économisez 3.25€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vaporisez directement sur les surfaces, les murs et les coins pour éliminer rapidement les sources de contamination.
  • MP Biomedicals Le spray antimicrobien LabCare pour salles de culture cellulaire est une solution avancée à large spectre formulée pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons,
  • Mycoplasmes et moisissures dans les salles de culture cellulaire et les laboratoires
  • Cette solution microbicide et conservatrice à faible toxicité élimine efficacement divers micro-organismes connus pour compromettre les cultures cellulaires.
  • Sa formule puissante assure une protection durable grâce à des propriétés qui persistent pendant 7 à 10 jours, maintenant une hygiène optimale en laboratoire et l'intégrité des cultures cellulaires.
  • Le spray antimicrobien LabCare pour salles de culture cellulaire est conçu pour l'élimination efficace et sûre des virus, bactéries, champignons, mycoplasmes et moisissures dans les salles de culture cellulaire et les laboratoires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Spray désinfectant
Color-coded Non
Forme Vaporisateur de liquide
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Dimensions 100 ml