Learn More
MP Biomedicals Spray antimicrobien pour incubateur LabCare
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- MP Biomedicals Le spray antimicrobien pour incubateurs LabCare est une solution microbicide et conservatrice à large spectre, efficace, stable et peu toxique.
- Spécialement conçu pour inhiber et éliminer les virus, les bactéries, les champignons, les mycoplasmes et les moisissures dans les incubateurs, les enceintes de sécurité biologique et les hottes à flux laminaire.
- Ce produit élimine efficacement divers micro-organismes qui affectent la culture cellulaire, et son effet inhibiteur sur les bactéries, les champignons, les spores et les conidies peut durer de 7 à 10 jours.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Spray désinfectant |
| Color-coded | Non |
| Forme | Vaporisateur de liquide |
| Scent | Sans parfum |
| Stérilité | Non stériles |
| Dimensions | 450 ml |