Learn More
MP Biomedicals Spray antimicrobien pour incubateur LabCare
Code produit 30281211 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
100 ml
450 ml
1,8 l
Conditionnement:
1.80L
100mL
450mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30281211 1,8 l 1.80L
30281213 100 ml 100mL
30281208 450 ml 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30281211 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 093051153X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.00€
    696.15€ / 1.8L
    Économisez 34.85€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Agents antimicrobiens isothiazolone de qualité IVD, très efficaces, écologiques et non corrosifs.
  • MP Biomedicals Le spray antimicrobien pour incubateurs LabCare est une solution microbicide et conservatrice à large spectre, efficace, stable et peu toxique.
  • Spécialement conçu pour inhiber et éliminer les virus, les bactéries, les champignons, les mycoplasmes et les moisissures dans les incubateurs, les enceintes de sécurité biologique et les hottes à flux laminaire.
  • Ce produit élimine efficacement divers micro-organismes qui affectent la culture cellulaire, et son effet inhibiteur sur les bactéries, les champignons, les spores et les conidies peut durer de 7 à 10 jours.
Spécification
Type de produit Spray désinfectant
Color-coded Non
Forme Vaporisateur de liquide
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Dimensions 1,8 l