Learn More
Labcon™ Labcon Tubes™ ProtectR pour le stockage et l'expédition sur glace carbonique
Description
- bouchons étanches en élastomère résistant au CO2
- Certifiés pour empêcher l’acidification due au transport ou au stockage de la glace sèche
- Certifié conforme aux normes IATA/États-Unis Normes DOT/UN3373
- ATP, sans RNase/DNase ni endotoxines (apyrogène)
- polypropylène USP résine de classe VI
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Congelable jusqu'à -80 °C
- Fabriqué en USA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP , IATA 95 kPa, norme UN3373 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène, classe VI |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Envoi sur glace carbonique |
| Conditionnement | Emballage individuel |
| Stérilité | Stérile |
| Exempt de RNase | Oui |
| Exempt de DNase | Oui |
| Afficher plus |