Learn More
Labconco™ Bloc en aluminium pour tubes de 20 x 150 mm de dia. ext. Labconco
Product Code. 15976150 Shop All Labconco Corporation Products
Change view
Click to view available options
Tension:
0 à 300 V
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tension Unit Size
15976150 0 à 300 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15976150 Supplier Labconco™ Supplier No. 7322000
Expédition estimée: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tous les évaporateurs à bloc sec RapidVap Vertex nécessitent un bloc (non inclus).
Les blocs solides en aluminium comprennent des poignées en acier inox pour insérer le bloc dans l’évaporateur ou le retirer de celui-ci. Un port de 0,21 po (0,5 cm) de diamètre dans le coin supérieur gauche du bloc est prévu pour l’insertion de la sonde de température afin de surveiller la température du bloc supérieur.
Tous les évaporateurs à bloc sec RapidVap Vertex nécessitent un bloc (non inclus).
  • Les blocs solides en aluminium comprennent des poignées en acier inox pour insérer le bloc dans l’évaporateur ou le retirer de celui-ci.
  • Un port de 0,21 po (0,5 cm) de diamètre dans le coin supérieur gauche du bloc est prévu pour l’insertion de la sonde de température afin de surveiller la température du bloc supérieur.
  • Sélectionnez un bloc qui correspond étroitement au diamètre extérieur de votre récipient pour échantillons.
  • Verrerie requise (non incluse).
  • Specifications
    Tension 0 à 300 V
    Poids (impériale) 14,9 lb
    Poids (métrique) 6,8 kg