Learn More
Labconco™ 4 piHotte de laboratoire Protector™ Premier™
Code produit p-4518443 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
2 services, aucun ventilateur
Aucun service, aucun ventilateur
Deux services et duplex, sans ventilateur
Robinets:
2 dispositifs de montage
Pas de dispositifs de montage
Tension:
100/115 V
208/230 V
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Robinets Tension unitSize
17647915 2 services, aucun ventilateur 2 dispositifs de montage 208/230 V 1 pièce
15926150 Deux services et duplex, sans ventilateur 2 dispositifs de montage 100/115 V 1 pièce
17691027 Aucun service, aucun ventilateur Pas de dispositifs de montage 208/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17647915 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 100400021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La hotte de laboratoire Labconco Protector™ Premier™ convient aux applications de chimie générale.
Inclut un intérieur élégant avec revêtement en fibre de verre moulé monobloc.
  • Le polyester renforcé de fibre de verre spécialement formulé offre une résistance à la corrosion, une résistance au feu et un nettoyage facile
  • Inclut de nombreuses fonctionnalités d’amélioration du confinement, notamment la technologie Clean-Sweep™ et la feuille d’air Eco-Foil™
  • Les tests confirment que la hotte Protector Premier est conforme à la norme SEFA-1 relative aux hottes à faible vitesse et à haute performance et peut être utilisée à partir de 60 fpm
  • Fentes Cord-Keeper™ sur les côtés gauche et droit de la feuille d’air
  • Extérieur en acier à revêtement en poudre blanc glacier résistant à la corrosion
  • Volet à élévation verticale en verre de sécurité trempé avec poignée à revêtement poudre
  • Panneaux avant et latéraux amovibles et panneaux d’accès d’entretien avant
  • Proposé pour une utilisation avec un ventilateur à distance ou avec un ventilateur intégré
  • Champ de vision de 95,3 cm (7,5 po) de haut, de la surface de travail au panneau supérieur
  • Éclairage LED
  • Connecteur pour l’évacuation en fibre de verre moulée de 12,81 po de dia. int.
Spécification
Type de produit Laboratory Fume Hood
Revêtement Poudre
Type d’éclairage LED
Matériau Acier thermolaqué
Ampérage 5 A
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL
Profondeur (impériale) 31,7 in
Profondeur (métrique) 80,5 cm
Dimensions (L x l x H) 48 x 31.7 x 59 in.
Débit 450 pcm
Hauteur (impériale) 59 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture de la vitre 18 in
Hauteur (métrique) 149,9 cm
Comprend 2 services, aucun ventilateur
Matériau de revêtement Fibre de verre
Robinets 2 dispositifs de montage
Tension 208/230 V
Poids (impériale) 325 lb
Poids (métrique) 147 kg
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (métrique) 121,9 cm