Learn More
Joint de flacon Lyph-Lock de 500, 750 et 1 000 ml Labconco
Code produit 15163055 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
0,2 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique)
15163055 0,2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15163055 Supplier Labconco Supplier No. 7559400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    126.27€ / 1 pièces
    Économisez 6.73€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le joint en caoutchouc de silicone flexible saisit le haut et le fond du flacon Lyph-Lock.
Le joint en caoutchouc de silicone flexible saisit le haut et le fond du flacon Lyph-Lock. L’anneau est solidement fixé pendant la pré-congélation et la lyophilisation. Les flacons en verre supportent une température maximale de 490°C. Les joints supportent une température maximale de 450°C.
Specifications
Poids (impériale) 0,5 lbs
Poids (métrique) 0,2 kg