Learn More
Labconco™ Insert de piège à solvant au carbone activé Labconco pour piège pré-2017
Code produit 15113095 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Insert de piège à solvant au carbone activé
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
15113095 Insert de piège à solvant au carbone activé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15113095 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7772600
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
À utiliser avec le piège à solvant au carbone activé 7772500.
Des pièges sont connectés entre l’évaporateur et la pompe à vide pour fournir une protection supplémentaire à la pompe.
Spécification
Type de produit Insert de piège à solvant au carbone activé
Poids (impériale) 4,0 lb
Poids (métrique) 1,8 kg