Learn More
Labconco™ Ventilateur ioniseur anti-statique
Code produit 15538723 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
15538723 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538723 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5234401
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Faites circuler l’air ionisé à l’intérieur des boîtes à gants Labconco.
Le ventilateur ioniseur anti-tatique fait circuler l’air ionisé à l’intérieur des boîtes à gants Labconco Protector et Precise et des boîtes de pesée XPert pour réduire la charge statique.Le ventilateur nécessite une installation.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Boîtes de gants à combinaison Protector
Poids (impériale) 3,5 lb
Poids (métrique) 1,6 kg
Tension 230 V
À utiliser avec (application) Circulation d’air ionisé à l’intérieur de la boîte à gants pour réduire la charge statique