Learn More
Labconco™ Adaptateur à valve aseptique pour flacons
Code produit 15722815 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons à congélation rapide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15722815 Flacons à congélation rapide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15722815 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7543900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.60€
    187.25€ / 1 pièces
    Économisez 32.35€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Pour une utilisation avec les flacons Fast-Freeze
L'adaptateur de flacon à valve aseptique permet le remplissage de flacons fournis par l'utilisateur Labconco Fast-Freeze Flacon sous conditions stériles avant lyophilisation.
  • À utiliser avec Labconco Fast-Freeze Flacons de 120 mL à 2000 mL.
  • La soupape se ferme pour isoler le contenu lors du transport.
Spécification
Type Adaptateur à valve aseptique pour flacons
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Flacons à congélation rapide
Largeur (impériale) 1.75 in
Largeur (métrique) 4,4 cm
Hauteur (impériale) 1,75 po
Hauteur (métrique) 4,4 cm
Longueur (impériale) 3,15 in
Longueur (métrique) 8 cm
Poids à l’expédition (métrique) 226 g