Learn More
Labconco™ Purificateurs de gaz AtmosPure™ Re-Gen
Code produit 15937590 Shop All Labconco Corporation Products
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
208-230 V, 50/60 Hz, 10 A
Type de prise:
Schuko
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Alimentation électrique Type de prise Unit Size
15937590 208-230 V, 50/60 Hz, 10 A Schuko 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15937590 Supplier Labconco™ Supplier No. 5121835
Expédition estimée: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Processus de régénération automatique terminé en moins de 13 heures pendant une période sans surveillance
  • Produit une atmosphère inerte ultra-pure pour les matériaux sensibles à l’humidité et à l’oxygène
  • Il est capable d'éliminer jusqu'à cinq litres d'oxygène (13 500 ppm) et 660 grammes d'humidité (18 millions de ppm) à température et pression normales.
  • Boîtier robuste en acier recouvert de poudre
  • Trois électrovannes contrôlées par microprocesseur, situées à l’arrière
  • La vanne de régulation de débit fixe la concentration d'hydrogène à 4 % entre 10 et 25 CFH.
  • Le dispositif de régénération délivre 180 watts pendant 5 heures
  • Le bouton du ventilateur permet de définir le purificateur d’air de circulation sur MARCHE, ARRÊT et AUTO
  • Conçu pour s’adapter au support de base de la boîte à gants sous la chambre de transfert
  • Le cylindre contient 5 livres de catalyseur de cuivre et 5 livres de tamis moléculaire.
  • Il compense automatiquement les coupures de courant et relance le processus de régénération en cas d'interruption de 10 minutes.
  • Dispose de conduites internes de purification de gaz en acier inox et d’un port de communication à l’arrière
  • Raccords de compression d’entrée / sortie de 0,75 in pour une connexion à des boîtes à gants en fibre de verre de protection ou sous atmosphère contrôlée
Specifications
Type de connexion Raccord de 0,75 po
Type Purificateur de gaz Re-Gen
À utiliser avec (application) Boîte à gants à atmosphère contrôlée
Matériau de boîtiers Acier recouvert d’époxy
Matériau Acier inoxydable
Type de prise Schuko
Largeur (impériale) 14,9 in
Largeur (métrique) 38 cm
Hauteur (impériale) 21,9 in
Hauteur (métrique) 56 cm
Alimentation électrique 208-230 V, 50/60 Hz, 10 A