Learn More
Labconco™ Boîtes avec supports
Code produit 13275130 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PP
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
13275130 PP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13275130 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7815300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    599.00€
    523.96€ / 1 pièces
    Économisez 75.04€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Les boîtes en PP transparent permettent une inspection visuelle du contenu des pièges
  • La boîte comporte des raccords de tube d’entrée et de sortie de 1,9 cm (0,75 po) NPT, 1,3 cm (0,5 po.)
  • Poids : 2,3 kg (5 lb.)
S’adaptent aux inserts de piège suivants (vendus séparément) :
  • Siphon anti-acide
  • Insert de piège à humidité
  • Insert de piège à radio-isotopes
  • Siphon anti-solvant
  • Insert de piège à ammoniac
Spécification
Couleur Transparent
Matériau PP
À utiliser avec (équipement) Système d’évaporation sous vide RapidVap™
Type Boîte avec support
Poids (impériale) 5 lb
Poids (métrique) 2,3 kg