Learn More
Labconco™ 105 piège à froid CentriVap™
Codice prodotto. 12695345 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Type de prise:
Schuko
Dimensione della confezione:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Alimentation électrique Type de prise Dimensione della confezione
12695345 230 V/50 Hz Schuko 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12695345 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7385030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Recueille le liquide évaporé à partir d’un concentrateur CentriVap, protégeant ainsi une pompe à vide accessoire des liquides à point de congélation très bas
  • Extérieur en acier inox brossé et en acier recouvert d’époxy blanc glacier avec des touches de bleu ;
  • Graphique de température qui s’allume en vert lorsque la bobine du collecteur atteint une température de fonctionnement de -65 °C
  • Le système de réfrigération sans HCFC avec deux compresseurs 1/3 hp baisse la température du piège à froid jusqu’à -105°C (-157° F) en moins de 40 minutes.
  • Collecteur en acier inox de 4 litres
  • Couvercle en acrylique avec deux raccords à déconnexion rapide pour la connexion à un concentrateur CentriVap
  • Orifice de vidange en acier inox avec vanne en nylon résistante à la corrosion
  • Clip de mise à la terre et interrupteur MARCHE / ARRÊT
Specifica
Certifications/Conformité CE
Matériau Acier inoxydable
Type Paillasse
À utiliser avec (équipement) Solvant à point de congélation très bas
Type de prise Schuko
Gamme de température (métrique) -105°C
Largeur (impériale) 24,1 in
Largeur (métrique) 61,2 cm
Hauteur (impériale) 17,6 in
Hauteur (métrique) 44,7 cm
Profondeur (impériale) 23,9 in
Profondeur (métrique) 60,7 cm
Poids (impériale) 170 lb
Poids (métrique) 77 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.