Learn More
Labconco™ Systèmes de concentrations CentriVap™ : Piège à froid Ultra-Low (-84°C)
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
- Protègent la pompe à vide en piégeant l’humidité, les vapeurs et les fumées corrosives lorsqu’elles s’évaporent des échantillons
- Réfrigérant exempt de CFC respectueux de l’environnement
- Le condenseur en acier inox permet de recueillir 4 litres de liquide, accepte un insert en verre en option (16-315-61) pour les substances corrosives
- Le tuyau d’évacuation résistant à la corrosion accélère le nettoyage
- Le voyant PRÊT s’illumine à -40°C, ce qui indique que les conditions de concentration sont bonnes
Informations sur la commande
Choix entre les modèles 115 V et 230 V.
Compliance
Certification ETL, ETL-C et CE
Spécification
Spécification
| Certifications | CE, ETL, ETL-C |
| Matériau de la cuve | Stainless Steel |
| Modèle | CentriVap Cold Trap |
| Plage de températures (métrique) | -84deg;C |
| Volume (métrique) | 4 L |
| À utiliser avec (équipement) | Concentrateur de solvants à point de congélation très bas |
| Comprend | Compresseur 1/3 cv, collecteur de 4 L en acier inoxydable, couvercle en acrylique avec deux raccords à déconnexion rapide, orifice de vidange en acier inoxydable avec vanne en nylon, clip de mise à la terre et interrupteur marche / arrêt |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Température de fonctionnement | -65deg;C |
| Type de prise | NEMA 6-15 |
| Afficher plus |