Learn More
Labconco™ Concentrateur sous vide micro IR CentriVap™
Code produit 12018598 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de bouchon:
International - Royaume-Uni (UK)
International - Schuko
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Type de bouchon unitSize
12018598 230 V, 50/60 Hz International - Schuko 1 pièce
14810511 230 V, 50/60 Hz International - Royaume-Uni (UK) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12018598 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7701030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Rotor en aluminium revêtu de PTFE pour 24 x échantillons de 1,5 ml et une lampe stroboscopique micro IR CentriZap™ pour visualiser les échantillons pendant que le rotor tourne
Idéal pour un faible rendement et des petits volumes d’échantillons
Se glisse dans les espaces étroits. Idéal pour les applications à faible débit en biologie moléculaire, protéomique, génomique, génétique, biologie cellulaire et laboratoires de recherche pharmaceutique. Avec un poids de seulement 20 lb, ce concentrateur de petite dimension peut être facilement transporté de laboratoire en laboratoire.
  • Dimensions compactes : 8,8 L × 10,4 p × 8,9 po.h (22,4 × 26,4× 22,6 cm) ; profondeur totale, y compris le piège en verre : 12,9 (32,8 cm)
  • Chambre revêtue de PTFE
  • Le couvercle en verre transparent à infrarouge (IR) dirige la chaleur vers les échantillons pour accélérer l’évaporation et réduire la contamination croisée du fait de la condensation
  • Pompe à membrane revêtue de PTFE intégrée
  • Chauffage 300 W contrôlé par microprocesseur
  • Mouvement centrifuge de 1700 tr/min
  • Vacuomètre analogique monté sur l’avant intégré
  • Écran LCD facile à lire
  • Piège en verre 75 ml
  • Fonctionnement silencieux
  • Évaporation rapide
Informations sur la commande
Lumière stroboscopique micro IR CentriZap (10-269-656) de rechange disponible séparément.
Certifications
ETL, homologation ETL-C (115 V), marquage CE (230 V)
Spécification
Certifications CE, UL 612010A-1, CAN/CSA C22.2 N° 1010.1
Matériau du bouchon Verre transparent émettant des rayonnements IR
Matériau de la cuve PTFE-coated Aluminum
Modèle CentriVap
Plage de températures (métrique) 65°C
Volume (métrique) 1,5 ml
Débit 5,5 l/min
Affichage LCD
Lampes incluses Oui
Matériau Aluminium revêtu de PTFE
Vide max. 160 mbar
Type du moteur Entraînement à induction magnétique
Type de bouchon International - Schuko
Type de pompe Diaphragme
Vitesse 1700 tr/min
Minuteur 0 à 99 heures et 0 à 59 min
comptage total 24,0
Type Paillasse
Garantie 1 an
Largeur (impériale) 8,8 in
Largeur (métrique) 22,4 cm
Hauteur (impériale) 8,9 in
Hauteur (métrique) 22,6 cm
Profondeur (impériale) 10,4 in
Profondeur (métrique) 26,4 cm
Poids (impériale) 25 lb
Poids (métrique) 11,3 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz