Includes
Inclut : Concentrateur de paillasse avec couvercle en verre, piège à froid, siphon antisolvant, boîte transparente, rotor de 12 à 13 mm, tubulure à vide et six pinces
Combinez plusieurs composants de concentration en un seul facile à commander et en ajoutant simplement la pompe à vide, cette dernière sera prête à concentrer des échantillons.
- Type paillasse
- Type de couvercle : en verre
- Type / application : solvants
- Accessoires (requis) : Pompe à vide à membrane ou à palettes rotative
Spécification
Spécification
| Modèle | Centrivap |
| Certifications | CE |
| Fréquence | 50 Hz |
| Comprend | Concentrateur de paillasse avec couvercle en verre, piège à froid, insert à solvant, boîte transparente, rotor de 12 à 13 mm, tubulure à vide et 6 pinces |
| Type | CentriVap System |
| Tension | 230 V |
| Alimentation électrique | 230 V/50 Hz |
| Ampérage | 4 A |
| Type de bouchon | International - Schuko |