Description
- Permet de fixer les flacons dans un lyophilisateur ou de contenir des échantillons en vrac
Spécification
Spécification
| Type | Chambre avec bouchage transparent |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Plage de températures (métrique) | Jusqu'à 40 °C |
| Matériau | Acrylique |
| À utiliser avec (application) | Fournit un moyen économique de boucher les flacons à sérum |
| À utiliser avec (équipement) | 6 L, 12 L et 18 L FreeZone™ Sèche-linge |
| Diamètre (impériale) | 13,5 in |
| Diamètre (métrique) | 34 cm |
| Hauteur (impériale) | 23 in |
| Hauteur (métrique) | 58,4 cm |
| Afficher plus |