Description
- Contiennent des déversements ; résistants aux produits chimiques
- 1 in Époxy noir solide épais (2,5 cm)
- À utiliser avec : Paramount™ et Paramount 360™ enceinte sans conduit, Purifier™ enceinte de classe I, Purifier™ enceinte PCR filtrée, Purifier™ Boîtier à filtre HEPA, purificateur
Informations sur la commande
Profondeur 73,7 cm (29 po)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | 2 pi Larges capots |
| Hauteur (impériale) | 1 in |
| Poids (impériale) | 50 lb |
| Poids (métrique) | 23 kg |
| Longueur (impériale) | 29 in |
| Profondeur (impériale) | 29 in |
| Largeur (impériale) | 24 in |
| Hauteur (métrique) | 2,5 cm |
| Comprend | Déversements |
| Dimensions | 29 x 24 x 1 in |
| Afficher plus |