Learn More
Labconco™ Surface de travail creuse
Code produit 17823271 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35.5 x 48 x 1 in
35,5 x 60 x 1 in.
35.5 x 72 x 1 in
29 x 24 x 1 in
29 x 36 x 1 in
29 x 72 x 1 in
À utiliser avec (équipement):
Capuchons de 2 pieds de large
Capuchons de 4 pieds de large
Hoods de 3 pieds de large
Hoods de 5 pieds de large
Hoods de 6 pieds de large
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17823271 29 x 72 x 1 in Hoods de 6 pieds de large -
18841052 35,5 x 60 x 1 in. Hoods de 5 pieds de large 1 pièce
11701549 35.5 x 48 x 1 in Capuchons de 4 pieds de large 1 pièce
17632145 35.5 x 72 x 1 in Hoods de 6 pieds de large 1 pièce
10674093 29 x 24 x 1 in Capuchons de 2 pieds de large 1 pièce
17124871 29 x 36 x 1 in Hoods de 3 pieds de large 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17823271 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3909910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4724.50€
    4369.36€ / 1 pièces
    Économisez 355.14€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
La surface de travail creuse Labconco est profilée et conçue pour prendre en charge une grande variété de boîtiers Labconco.
  • Contiennent des déversements ; résistants aux produits chimiques
  • 1 in Époxy noir solide épais (2,5 cm)
  • À utiliser avec : Paramount™ et Paramount 360™ enceinte sans conduit, Purifier™ enceinte de classe I, Purifier™ enceinte PCR filtrée, Purifier™ Boîtier à filtre HEPA, purificateur
Spécification
À utiliser avec (équipement) Hoods de 6 pieds de large
Hauteur (impériale) 1 in
Poids (impériale) 150 lb.
Poids (métrique) 68 kg
Longueur (impériale) 29 in
Profondeur (impériale) 29 in
Largeur (impériale) 72 in
Hauteur (métrique) 2.5 cm
Comprend Déversements
Dimensions 29 x 72 x 1 in
Profondeur (métrique) 74 cm
Largeur (métrique) 183 cm
Type de produit Surface de travail creuse
Matériau Époxy
Couleur Noir
Style de coupe Sans découpe