Description
- Contiennent des déversements ; résistants aux produits chimiques
- 1 in Épais (2,5 cm) époxy noir massif
- Pour utilisation avec : Paramount™ un boîtier sans conduit Paramount 360™ , Purifier™ un boîtier de classe I, Purifier™ un boîtier PCR filtré, Purifier™ un boîtier filtré HEPA, un purificateur
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Hoods de 5 pieds de large |
| Hauteur (impériale) | 1 in |
| Poids (impériale) | 155 lb. |
| Poids (métrique) | 70 kg |
| Profondeur (impériale) | 35,5 in |
| Largeur (impériale) | 60 in |
| Hauteur (métrique) | 2.5 cm |
| Comprend | Déversements |
| Dimensions | 35,5 x 60 x 1 in. |
| Profondeur (métrique) | 90 cm |
| Afficher plus |