Learn More
Labconco™ Systèmes de lyophilisation à glace sèche
Code produit 15163015 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15163015 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15163015 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7522700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3125.00€
    2544.35€ / 1 pièces
    Économisez 580.65€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Idéal pour laboratoires ayant des besoins occasionnels de lyophilisation.
Pour les laboratoires avec des besoins occasionnels en lyophilisation, le lyophilisateur de paillasse à glace sèche fournit un moyen simple et économique de lyophilisation. Étant donné que la glace sèche refroidit l'alcool ou d'autres solutions de transfert de chaleur à environ 75 degrés C ou -103 degrés Fahrenheit, le système de lyophilisation de table à glace sèche est idéal pour le traitement de matériaux à bas point eutectique. Le lyophilisateur de paillasse à glace sèche est équipé d’un puits central pour la glace sèche et un solvant qui sert de collecteur de vapeur d’eau et également de bain de pré-congélation très pratique. Les flacons, les flacons à sérum et les ampoules peuvent être congelés en les plongeant et en les faisant tourner dans le puits. Acier inoxydable de type 304 avec douze soupapes et une capacité de fonctionnement unitaire de 1 litre. Les valves acceptent les adaptateurs de flacon de 1/2 in ou de 3/4 in. Comprend un réservoir central pour glace sèche/solvant d'une capacité de 1,92 litre avec couvercle, un orifice de diamètre extérieur de 1/2 in pour le raccordement à une pompe à vide et un orifice de diamètre extérieur de 3/8 in pour le raccordement à un manomètre à vide.
Requis (non inclus) :
  • Pompe à vide à entraînement direct à palettes rotatives avec un déplacement minimum de 144 litres/minute, une pression ultime de 0,002 mbar et un raccord adapté pour 3/4 in tuyau d'aspirateur ID
  • Accessoire de séchage : séchoir à chambre, à collecteur ou à plateau (certains modèles incluent un séchoir à plateau avec bouchon)
  • Lyophilisez la verrerie si vous ne lyophilisez pas en vrac
  • Vacuomètre
  • Tubulures
  • Glace carbonique
Spécification
Type Séchoir lyophilisé de table
Capacité (métrique) 1 L
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -75 °C
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 24,8 cm