Learn More
Labconco™ Soupapes pour chambre de séchage pour lyophilisateurs FreeZone™
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Requires
Des adaptateurs pour ampoules sont disponibles pour connecter les ampoules à une soupape de 1/2 po
Les vannes de remplacement pour les orifices de la chambre de séchage ou du collecteur offrent des joints étanches au vide et hautement résistants aux fuites.
- Fabriquée à partir de corps et joints en néoprène, ainsi que de boutons et de raccords en plastique moulé
- Soupape 10-273-12 compatible avec les adaptateurs 1/2 et 3/4 po
- Les flacons à sérum s’adaptent aux soupapes sans adaptateur
Informations sur la commande
Contactez votre représentant du service clientèle pour obtenir de l’aide sur la sélection de la soupape appropriée.
†Chambres de séchage, collecteurs et étagères de support pour plateau de séchage et de bouchage.
Spécification
Spécification
| Type | Vanne de chambre de séchage |
| Matériau | Néoprène |
| À utiliser avec (application) | Chambres de séchage et collecteurs |
| À utiliser avec (équipement) | Système Freeze-Dry |
| Hauteur (impériale) | 3 in |
| Hauteur (métrique) | 7.62 cm |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Poids (impériale) | 1 lb |
| Poids (métrique) | 0,5 kg |