Learn More
Labconco™ Chambres de séchage pour lyophilisateurs FreeZone™
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Pour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone™ : Modèles de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 ou 18 litres
- Placez un petit échantillon à l’intérieur des flacons lyophilisateurs et fixez-le aux soupapes
- Structure en acier inoxydable de type 304
- Sans soudure pour un fonctionnement sous vide fiable
- Les soupapes en néoprène peuvent accueillir des adaptateurs de 0,5 et 0,75 po, des joints et des couvercles en acrylique transparent pour permettre une visibilité complète pendant le séchage en vrac
- Compatibles avec les lyophilisateurs FreeZone de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 ou 18 litres
Spécification
Spécification
| Type | Chambre de séchage |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nbre de ports | 16 |
| À utiliser avec (application) | Pour offrir un moyen de fixer les flacons au lyophilisateur ou de contenir les échantillons en vrac |
| À utiliser avec (équipement) | Lyophilisateurs FreeZone de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 ou 18 litres |
| Comprend | 16 soupapes en néoprène |
| Diamètre (impériale) | 13 in |
| Diamètre (métrique) | 33 cm |
| Hauteur (impériale) | 13 in |
| Afficher plus |