Learn More
Labconco™ Train de séchage : Kit de boîtier de tubulure
Product Code. 11701469 Shop All Labconco Corporation Products
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
Système de séchage Labconco
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec Unit Size
11701469 Système de séchage Labconco 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11701469 Supplier Labconco™ Supplier No. 5242501
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Accessoires pour le système de séchage Labconco
Pour toutes les boîtes à gants
Composé de tubes en FEP de 25 pi et de huit inserts
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (impériale) interne 3/8 in.
Diamètre (métrique) interne 1.27 cm
Matériau FEP
Diamètre (impériale) externe 1/2 in
Diamètre (métrique) externe 0.95 cm
Longueur totale (impériale) 25 ft.
Longueur totale (métrique) 7.62 m
À utiliser avec Système de séchage Labconco
À utiliser avec (application) Toutes les boîtes à gants
Poids (impériale) 3 lb
Poids (métrique) 1,4 kg
Comprend Tubulure en FEP de 25 pi, huit inserts de tube et deux connecteurs pour connecter la colonne d’élimination de l’oxygène et de l’humidité à la pompe à membrane
Type de produit Kit de boîtier de tubulure