Learn More
Labconco™ Pièces des conduits : Connecteurs
Code produit 15789688 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Connecteur, évacuation (six cartouches d’extraction)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15789688 Connecteur, évacuation (six cartouches d’extraction) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15789688 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5440900
 Article restreint
Expédition estimée: 22-03-2027
Connecteurs pour conduits Labconco
Ensemble en acier thermoplaqué pour raccorder une boîte à gants à l’échappement d’un bâtiment ou à un ventilateur à distance. Raccord de 6 po de diamètre.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Hottes et enceintes
Type de produit Connecteur, évacuation (six cartouches d’extraction)