Learn More
Labconco™ Volet d’échappement
Code produit 15409434 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
6 in
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diamètre (impériale) Packungsgröße
15409434 6 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15409434 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 3924000
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour les enclos de 2 pi, 3 pi et 4 pi.
Volet de conduit manuel, acier recouvert de poudre, diamètre nominal de 6 poPour une utilisation avec des boîtiers ventilés Labconco.
Spezifikation
À utiliser avec (équipement) Hottes et enceintes
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg
Type de produit Volet d’échappement
Diamètre (impériale) 6 in
Matériau Acier thermolaqué
Diamètre (métrique) 15,24 cm
À utiliser avec (application) Enceintes d'extraction
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.