Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Adaptateur pour flasque
Code produit 15183025 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
0,5 in
0,5 à 0,75 in
0,75 po
Matériau:
Acier inoxydable
Verre borosilicaté
Modèle:
Courbure de 45°
Courbure de 45deg;
Droit
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Matériau Modèle unitSize
15183025 0,5 in Verre borosilicaté Droit 1 pièce
15193025 0,75 po Verre borosilicaté Droit 1 pièce
10491425 0,5 à 0,75 in Verre borosilicaté Courbure de 45deg; 1 pièce
10287864 0,5 à 0,75 in Verre borosilicaté Droit 1 pièce
10100720 0,75 po Verre borosilicaté Courbure de 45deg; 1 pièce
11300710 0,5 in Verre borosilicaté Courbure de 45deg; 1 pièce
10768205 0,5 in Acier inoxydable Droit 1 pièce
10763374 0,5 in Acier inoxydable Courbure de 45° 1 pièce
10196103 0,75 po Acier inoxydable Droit 1 pièce
10604853 0,75 po Acier inoxydable Courbure de 45deg; 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15183025 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7545000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fast-Freeze™ Adaptateur pour flasque permettant de connecter Fast-Freeze™ des flacons aux vannes du lyophilisateur.
Pour la connexion de flacons Fast-Freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
  • Les flacons de 40 et 80 mL ont une taille de 0,5 in ou de 0,5 à 0,75 in.
  • Les flacons plus grands sont adaptés à des emplacements de 0,75 in ou à la grande extrémité de 0,5 à 0,75 in
Spécification
Type Adaptateur de lyophilisation
Matériau Verre borosilicaté
Modèle Droit
À utiliser avec (application) Pour la connexion de flacons Fast freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
À utiliser avec (équipement) Flacon Fast freeze™
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 1,27 cm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1.27 cm
Longueur (impériale) 3,25 in
Longueur (métrique) 8.26 cm
Poids (impériale) 0,5 lb
Poids (métrique) 0,2 kg